Learn More
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 21739-92-4 |
| Formule moléculaire | C7H4BrClO2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 2-Chloro-5-bromobenzoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.46 |
| Poids de la formule | 233.9083 |