Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluorure, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11354669
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354669 5 g 5g
11458713 10 g 10g
11364669 25 g 25g
11468713 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11354669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10477.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 445-01-2
Formule moléculaire C7H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 259.45
Numéro MDL MFCD00000601
Clé InChI XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 67959
Nom IUPAC 4-bromo-1-chloro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Point de fusion -21°C
Densité 1.745
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 5 g
Beilstein 2098752
Poids de la formule 259.44
Pourcentage de pureté ≥98%