Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10497572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10497572 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10497572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 445-01-2
Formule moléculaire C7H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 259.45
Numéro MDL MFCD00000601
Clé InChI XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 67959
Nom IUPAC 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Note relative au nom tech., 94%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.7400g/mL
Point d’ébullition 76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(Cl)CF3
Indice de réfraction 1.5060 to 1.5080
Quantité 5 g
Poids de la formule 259.44
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Technique
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.