Learn More
5-Bromo-2-chlorophénol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491040 5 g 5g
11481040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25452.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 183802-98-4 | C6H4BrClO | 207.451 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 183802-98-4
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.451
Numéro MDL MFCD00672940
Clé InChI UEVFFMZHGNYDKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-bromophenol, 5-bromo-2-chloro-phenol, phenol, 5-bromo-2-chloro, pubchem1476, acmc-1bxbv, 3-bromo-6-chlorophenol, 5-bromo-2-chloro phenol, ksc174k5h
CID PubChem 820392
Nom IUPAC 5-bromo-2-chlorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chlorophenol
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.46
Pourcentage de pureté ≥98%