Learn More
5-bromo-2-chloropyrimidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Il est appliqué comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse de produits pharmaceutiques tels que les inhibiteurs. Il est également utilisé dans les réactions de croisement de l’organométallique de l’indium avec les 2,5-dihalopyrimidines.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Il est appliqué comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse de produits pharmaceutiques tels que les inhibiteurs. Il est également utilisé dans les réactions de couplage croisé des organométalliques indium avec les 2,5-dihalopyrimidines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-chloropyrimidine |
| Point de fusion | 77°C to 80°C |
| Point d’ébullition | 95°C (15 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 507955 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble aq. soln.. Slightly soluble in DMSO and methanol. |
| Poids de la formule | 193.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement