Learn More
5-Bromo-2-chloropyrimidine, TRC
Code produit 30341110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6822955G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chloropyrimidine
CAS 32779-36-5
Formule moléculaire C4H2BrClN2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Chloro-5-bromopyrimidine, 5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
SMILES Clc1ncc(Br)cn1
Nom IUPAC 5-bromo-2-chloropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 193.43