Learn More
5-bromo-2-cyanopyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385395 5 g 5g
11375395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19621.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 97483-77-7 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle et le méthanol
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97483-77-7
Formule moléculaire C6H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 183.008
Numéro MDL MFCD00234144
Clé InChI DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-cyanopyridine, 5-bromopicolinonitrile, 5-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridin, pubchem2108, 5-bromo 2-cyanopyridine
CID PubChem 817154
Nom IUPAC 5-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-cyanopyridine
Point de fusion 124°C to 127°C
Quantité 5 g
Beilstein 5498624
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol
Poids de la formule 183.01
Pourcentage de pureté 95%