Learn More
5-bromo-2-cyanopyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467888 5 g 5g
15457888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61363.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38275-57-9 | C5H2BrN3 | 183.996 g/mol
5-Bromo-2-cyanopyrimidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-2-cyanopyrimidine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez loin de l’eau ou de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38275-57-9
Formule moléculaire C5H2BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 183.996
Numéro MDL MFCD02940446
Clé InChI VPQICCOHFSGBMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinecarbonitrile, 2-pyrimidinecarbonitrile, 5-bromo, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile, 2-cyano-5-bromopyrimidine, pubchem5278, acmc-1ad2b, 5-bromo-2-cyano-pyrimidine, ksc497m1f, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitrile
CID PubChem 686546
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine-2-carbonitrile
SMILES C1=C(C=NC(=N1)C#N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-cyanopyrimidine
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 775324
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 183.99
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide