Learn More
5-Bromo-’-désoxycytidine,2’-désoxycytidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65456.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.09€
    61.65€ / 1g
    Économisez 14.44€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2'-deoxycytidine
CAS 1022-79-3
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C9H12BrN3O4
Numéro MDL MFCD00047496
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy
Clé InChI KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N
SMILES C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O
Nom IUPAC 4-amino-5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 306.116
CID PubChem 472175
Poids de la formule 307.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre