Learn More
Melford 5-Bromo-2'-Désoxyuridine
Code produit 30018124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018124 5 g 5g
30018122 500 mg 500mg
30018123 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018124 Fournisseur Melford Code fournisseur B742005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Analogue de la thymidine utilisé pour l'étude de la synthèse de l'ADN.
analogue de la thymidine utilisé pour l’étude de la synthèse de l’ADN.
Analogue de la thymidine utilisé pour l'étude de la synthèse de l'ADN. Cet analogue s'incorpore sélectivement à l'ADN cellulaire durant la phase S. Fourni sous forme de poudre blanche.
Spécification
CAS 59-14-3
Formule moléculaire C9H11BrN2O5
Quantité 5 g