Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-bromo-2’-désoxyuridine, +99 %
Code produit 15770839 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2.50g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15770839 10 g Flacon en verre 10g
10733041 500 mg Flacon en verre 500mg
10104810 1 g Flacon en verre 1g
10572051 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15770839 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228590100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-14-3
Formule moléculaire C9H11BrN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 307.10
Numéro MDL MFCD00006529
Clé InChI WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonyme 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
CID PubChem 6035
ChEBI CHEBI:472552
Nom IUPAC 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Absorbance 0.47 to 0.53 (A250/A260),1.87 to 1.93 (A280/A260),1.45 to 1.55 (A290/A260)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 191.0°C to 194.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 24, IV, 1234
Merck Index 15, 1461
Conditions de rotation spécifiques + 31.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotation spécifique + 31.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso (50mg/mL)
Solvants résiduels 0.2% max. ethanol (GC), 0.1% max. methanol (GC)
Poids de la formule 307.09
Pourcentage de pureté 99+%
Substances connexes 1% max. (HPLC) Total impurities
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline