Learn More
5-bromo-2’-désoxyuridine, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11358489 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358489 5 g 5g
11348489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358489 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210017105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    452.55€ / 5g
    Économisez 23.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 59-14-3
Formule moléculaire C9H11BrN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 307.10
Numéro MDL MFCD00006529
Clé InChI WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonyme 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
CID PubChem 6035
ChEBI CHEBI:472552
Nom IUPAC 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 5 g
Poids de la formule 307.1
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2'-deoxyuridine