Learn More
5-bromo-2’-désoxyuridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443647 250 mg 250mg
11322289 1 g 1g
11332289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27260.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.23€
    38.65€ / 250mg
    Économisez 8.58€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
5-Bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) is a thymidine analog used to label DNA. It is incorporated into newly synthesized DNA in place of thymidine during the S phase of the cell cycle. Cells that were actively proliferating can then be detected by denaturing the DNA and allowing specific antibodies to target the BrdU incorporation. Consequently 5-BrdU is used to study cell signaling and other processes that induce cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-bromo-2′-désoxyuridine (BrdU) est un analogue de la thymidine utilisé pour marquer l’ADN. Elle est incorporée à l’ADN nouvellement synthétisé à la place de la thymidine pendant la phase S du cycle cellulaire. Les cellules qui prolifèrent activement peuvent alors être détectées en dénaturant l’ADN et en permettant à des anticorps spécifiques de cibler l’incorporation de BrdU. Par conséquent, la 5-BrdU est utilisée pour étudier la signalisation cellulaire et autres procédés qui induisent la prolifération cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-14-3
Formule moléculaire C9H11BrN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 307.10
Numéro MDL MFCD00006529
Clé InChI WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonyme 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
CID PubChem 6035
ChEBI CHEBI:472552
Nom IUPAC 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Point de fusion ∽190°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 30395
Merck Index 14,1452
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +31° (c=1 in 0.1N HCl)
Poids de la formule 307.1
Pourcentage de pureté 99%