Learn More
Chlorure de 5-bromo-2-éthoxybenzènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 379255-01-3 |
| Formule moléculaire | C8H8BrClO3S |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8BrClO3S/c1-2-13-7-4-3-6(9)5-8(7)14(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(Br)cc1S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de 5-bro-2-éthoxybenzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 299.57 |
| Poids de la formule | 297.9066 |