Learn More
5-bromo-2-fluoro-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440030 5 g 5g
11430030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50564.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99725-44-7 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99725-44-7
Formule moléculaire C8H8BrF
Poids moléculaire (g/mol) 203.054
Numéro MDL MFCD01320701
Clé InChI ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-fluoro-m-xylene, 5-bromo-2-fluoro-3-xylene, 4-bromo-2,6-dimethylfluorobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-xylene, benzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, ksc486i9j
CID PubChem 2736298
Nom IUPAC 5-bromo-2-fluoro-1,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Quantité 5 g
Point d’ébullition 95°C (22 mmHg)
Poids de la formule 203.06
Pourcentage de pureté 97%