Learn More
5’-bromo-2’-fluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437798 25 g 25g
15427798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61282.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 198477-89-3 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone is an intermediate used in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5′-bromo-2′-fluoroacétophénone est un intermédiaire utilisé dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée 2-8°C. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 198477-89-3
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.037
Numéro MDL MFCD11226880
Clé InChI XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl, 5'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene, 1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, pubchem16430, acmc-1c1do, 5-bromo-2-fluoroacetophenone
CID PubChem 22607476
Nom IUPAC 1-(5-bromo-2-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide