Learn More
5-bromo-2-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418248 25 g 25g
15428248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61678.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2924-09-6 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
5-Bromo-2-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Bromo-2-fluoroaniline est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2924-09-6
Formule moléculaire C6H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 190.02
Numéro MDL MFCD03094181
Clé InChI ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluoroaniline
Point de fusion 27°C
Point d’ébullition 105°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1241528
Synonyme 2,4-diisopropylphenol, phenol, 2,4-bis 1-methylethyl, phenol, 2,4-diisopropyl, 2,4-di propan-2-yl phenol, 2,4-diisopropyl-phenol, unii-yd41xsg2l8, yd41xsg2l8, 2,4-bis 1-methylethyl phenol, propofol impurity a, acmc-20aocr
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES NC1=C(F)C=CC(Br)=C1
Nom IUPAC 5-bromo-2-fluoroaniline
CID PubChem 18048
Poids de la formule 190.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-fluoroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-bromo-2-fluoro-benzenamine