Learn More
5-bromo-2-fluorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493147 25 g 25g
11483147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16113.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 179897-89-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179897-89-3
Formule moléculaire C7H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 200.01
Numéro MDL MFCD00143424
Clé InChI GYCNHFWRPJXTSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-4-fluorobromobenzene, 3-cyano-4-fluoro-bromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-benzonitrile, ablock ab-11-0918, pubchem1582, 2-fluoro5-bromobenzonitrile, 3-cyano-4-flurobromobenzene
CID PubChem 2724900
Nom IUPAC 5-bromo-2-fluorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 7701063
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 98%