Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile |
| CAS | 179897-89-3 |
| Formule moléculaire | C7H3BrFN |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(Br)cc1C#N |
| Nom IUPAC | 5-bromo-2-fluorobenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.01 |
| Poids de la formule | 198.9433 |