Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile, TRC
Code produit 30335101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335101 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6920352.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
CAS 179897-89-3
Formule moléculaire C7H3BrFN
Quantité 2.5 g
Synonyme Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1ccc(Br)cc1C#N
Nom IUPAC 5-bromo-2-fluorobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 200.01
Poids de la formule 198.9433