Learn More
5-bromo-2-fluorobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11432748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432748 5 g 5g
11442748 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16736.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau 700 g/l (20°C)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-37-3
Formule moléculaire C7H3BrF4
Poids moléculaire (g/mol) 243.00
Numéro MDL MFCD00042493
Clé InChI AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
CID PubChem 2736325
Nom IUPAC 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Densité 1.72
Point d’ébullition 79°C to 80°C (50 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 5 g
Beilstein 2643550
Informations sur la solubilité Soluble in water 700g/L (20°C)
Poids de la formule 243
Pourcentage de pureté 98%