Learn More
Chlorhydrate de 5-bromo-2-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460628 5 g 5g
15463277 1 g 1g
11470628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25176.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 202865-69-8 | C7H8BrFN | 205.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202865-69-8
Formule moléculaire C7H8BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 205.05
Numéro MDL MFCD00143426
Clé InChI PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl, 1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3227, acmc-1cpb5, rarechem al bd 0325, akos bbv-005136, 5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl
CID PubChem 2724903
SMILES [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Point de fusion 221°C to 226°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC (5-bromo-2-fluorophényle)méthanaminium
Poids de la formule 240.5
Pourcentage de pureté 97%