Learn More
5-Bromo-2-furaldéhyde, 98 %, stab. avec 2 % d’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-furaldehyde |
| Note relative au nom | stabilized with 2% ethanol |
| Point de fusion | 82°C to 85°C |
| Point d’ébullition | 112°C (6 mmHg) |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 108403 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 174.98 |
| Pourcentage de pureté | 98% |