Learn More
5-Acide bromo-2-furoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492607 250 g 250g
11482607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14840.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-70-6
Formule moléculaire C5H3BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 190.98
Numéro MDL MFCD00003239
Clé InChI YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
CID PubChem 68511
Nom IUPAC acide 5-bromofurane-2-carboxylique
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-furoic acid
Point de fusion 188°C to 192°C
Quantité 250 g
Beilstein 118354
Poids de la formule 190.99
Pourcentage de pureté 99%