Learn More
5’-Bromo-2’-hydroxy-3’-nitroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332429 25 g 25g
11322429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27331.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70978-54-0 | C8H6BrNO4 | 260.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70978-54-0
Formule moléculaire C8H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 260.04
Numéro MDL MFCD01631134
Clé InChI CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 689071
Nom IUPAC 1-(5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophényle)éthan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC(Br)=CC(=C1O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Point de fusion 129°C to 132°C
Quantité 25 g
Synonyme 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 5'-bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitroacetophenone, 5'-bromo-3'-nitro-2'-hydroxyacetophenone, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 3'-bromo-6'-hydroxy-5'-nitroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzene
Poids de la formule 260.05
Pourcentage de pureté 97%