Learn More
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 16634-88-1 |
| Formule moléculaire | C7H4BrNO4 |
| Numéro MDL | MFCD00130110 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | OC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.02 |
| Pourcentage de pureté | 97% |