Learn More
5’-bromo-2 ’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5?-Bromo-2?-hydroxyacetophenone (5-Bromo-2-hydroxyacetophenone) may be used in ligand in the preparation of tetrahedral metallocene complexes containing vanadium(IV), synthesis of {2?-[1-(5-bromo-2-oxidophenyl) ethylidene] benzohydrazidato (2-)} tris(pyridine) nickel(II)] pyridine solvate, synthesis of N?-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethylidene]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazide dimethyl sulfoxide solvate trihydrate, preparation of 6-bromochromen-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 5′-bromo-2′-hydroxyacétophénone (5-bromo-2-hydroxyacétophénone) peut être utilisé dans le ligand pour la préparation de complexes tétraédriques de métallocène contenant du vanadium(IV), pour la synthèse du {2′-[1-(5-bromo-2-oxidophényl) éthylidène] benzohydrazidato (2-)} tris(pyridine) nickel(II)] pyridine solvate, pour la synthèse du N′-[1-(5-bromo-2-hydroxyphényl)éthylidène]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazide diméthyl sulfoxide solvate trihydrate et la préparation du 6-bromochromen-4-one.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone |
| Point de fusion | 56°C to 60°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Quantité | 50 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Chloroform |
| Poids de la formule | 215.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |