Learn More
5’-bromo-2 ’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744185 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744185 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10744185 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367210100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone
CAS 1450-75-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7BrO2
Formule linéaire BrC6H3(OH)COCH3
Numéro MDL MFCD00191850
Quantité 10 g
Beilstein 08, 86
Synonyme 5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
Clé InChI HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
Nom IUPAC 1-(5-bromo-2-hydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
CID PubChem 95991
Poids de la formule 215.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.