Learn More
5-Bromo-2-hydroxybenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11467186
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11467186 25 g 25g
11457186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11467186 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25507.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 55082-33-2 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55082-33-2
Formule moléculaire C13H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.117
Numéro MDL MFCD00525062
Clé InChI IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-hydroxybenzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyphenyl-phenylmethanone, acmc-209lkx, 5-bromo-2-hydroxy-benzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl ketone, methanone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl, 5-bromo-2-hydroxy-phenyl-phenyl-methanone
CID PubChem 229009
Nom IUPAC (5-bromo-2-hydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Point de fusion 108°C to 111°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 277.11
Pourcentage de pureté 97%