Learn More
5-Bromo-2-(hydroxyméthyl)furo[2,3-b]pyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15446467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446467 1 g 1g
15332432 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33622.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188990-02-4
Formule moléculaire C8H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.05
Numéro MDL MFCD13176658
Clé InChI SJASNTWQPIYYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromofuro 2,3-b pyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl furo 2,3-b pyridine
CID PubChem 46318204
Nom IUPAC {5-bromofuro[2,3-b]pyridin-2-yl}methanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CN=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)furo[2,3-b]pyridine
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.05
Pourcentage de pureté 98%