Learn More
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine, TRC
Code produit 30337865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337865 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68447510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 38353-06-9
Formule moléculaire C4 H3 Br N2 O
Quantité 10 g
Synonyme Macitentan Impurity 32
Formule InChI InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1ncc(Br)cn1
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 174.98
Poids de la formule 173.9429