Learn More
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine |
| CAS | 38353-06-9 |
| Formule moléculaire | C4 H3 Br N2 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Macitentan Impurity 32 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| SMILES | Oc1ncc(Br)cn1 |
| Nom IUPAC | 5-bromopyrimidine-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.98 |
| Poids de la formule | 173.9429 |