Learn More
5-Bromo-2-iodobenzonitrile 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471337 25 g 25g
11451337 1 g 1g
11461337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24880.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 121554-10-7 | C7H3BrIN | 307.916 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121554-10-7
Formule moléculaire C7H3BrIN
Poids moléculaire (g/mol) 307.916
Numéro MDL MFCD00672950
Clé InChI JIGKPMMZNMQXDL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7020874
Nom IUPAC 5-bromo-2-iodobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Point de fusion 120°C to 122°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 4860282
Sensibilité Light sensitive
Synonyme benzonitrile, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-5-bromobenzonitrile, 2-cyano-5-bromo-1-iodobenzene, 5-bromo-2-iodobenzonitrile, 98+%, pubchem3790, acmc-1cir6, 5-bromo-2-iodo-benzonitrile, ksc493s3b, benzonitrile,5-bromo-2-iodo
Poids de la formule 307.92
Pourcentage de pureté ≥98%