Learn More
5-bromo-2-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10189839 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10189839 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10189839 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434250010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-iodopyrimidine
CAS 183438-24-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 100°C to 102°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H2BrIN2
Numéro MDL MFCD01318111
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine
Clé InChI ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=N1)I)Br
Nom IUPAC 5-bromo-2-iodopyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 284.88
CID PubChem 7006651
Poids de la formule 284.88
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-iodopyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.