Learn More
5-Bromo-2-iodotoluène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379739 100 g 100g
11359739 5 g 5g
11369739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21878.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.92€
    171.65€ / 100g
    Économisez 28.27€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 116632-39-4 | C7H6BrI | 296.93 g/mol
5-Bromo-2-iodotoluene is used as a medical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-2-iodotoluène est utilisé comme intermédiaire médical et en synthèse organique.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, légers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116632-39-4
Formule moléculaire C7H6BrI
Poids moléculaire (g/mol) 296.93
Numéro MDL MFCD00060664
Clé InChI GHTUADBHTFHMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-iodotoluene, 1-bromo-4-iodo-5-methylbenzene, benzene, 4-bromo-1-iodo-2-methyl, bromoiodotoluene, pubchem3793, 2-iodo-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-iodo toluene, 5-bromo-2-iodotoluene,, 4-bromo-2-methyliodobenzene, 4-bromo-2-methyl-iodobenzene
CID PubChem 2724601
Nom IUPAC 4-Bromo-1-iodo-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-iodotoluene
Densité 2.139
Point d’ébullition 262°C to 265°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6515
Quantité 100 g
Beilstein 2325157
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 296.93
Pourcentage de pureté ≥98%