Learn More
5-bromo-2-isopropoxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400150 1 g 1g
11490140 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50627.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 515832-52-7
Formule moléculaire C10H10BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 240.1
Numéro MDL MFCD02257441
Clé InChI YRPPYKWHWKFYGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-isopropoxybenzonitrile, 5-bromo-2-isopropoxy-benzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-1-methylethoxy, 5-bromo-2-propan-2-yloxy benzonitrile, 5-bromo-2-methylethoxy benzenecarbonitrile, acmc-1awgy, 5-bromo-2 1-methylethyl oxy benzonitrile, 5-bromo-2-1-methylethyl oxy benzonitrile
CID PubChem 3262494
Nom IUPAC 5-bromo-2-propan-2-yloxybenzonitrile
SMILES CC(C)OC1=C(C=C(C=C1)Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 240.1
Pourcentage de pureté 97%