Learn More
5-bromo-2-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481717
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481717 5 g 5g
11491717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25693.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6358-77-6 | C7H8BrNO | 202.05 g/mol
5-Bromo-2-methoxyaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-bromo-2-méthoxyaniline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé et résistant à la lumière. Conserver dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6358-77-6
Formule moléculaire C7H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 202.05
Numéro MDL MFCD04037882
Clé InChI OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-methoxy aniline, 2-amino-4-bromoanisole, 5-bromo-o-anisidine, benzenamine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-aniline, 4-bromo-2-aminoanisole, 2-methoxy-5-bromoaniline, acmc-1b9k2, 5-bromo-2-methoxyphenylamine, 5-bromo-2-methyloxy aniline
CID PubChem 3585328
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(N)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxyaniline
Point de fusion 94°C to 96°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.05
Pourcentage de pureté 97%