Learn More
5-bromo-2-méthoxybenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433997 100 g 100g
11423997 25 g 25g
11443997 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19396.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25016-01-7
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00003347
Clé InChI IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
CID PubChem 90684
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 114°C to 118°C
Quantité 100 g
Beilstein 508840
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%