Learn More
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432467 25 g 25g
11412467 1 g 1g
11422467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14293.14
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23095-05-8 | C7H6BrClO3S | 285.536 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23095-05-8
Formule moléculaire C7H6BrClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 285.536
Numéro MDL MFCD00051768
Clé InChI IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
CID PubChem 520020
Nom IUPAC Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3093014
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 285.54
Pourcentage de pureté 98%