Learn More
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15424577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424577 250 mg 250mg
15414577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31918.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14001-66-2
Formule moléculaire C5H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.012
Numéro MDL MFCD04973351
Clé InChI DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy-1,3-diazine, 5-bromopyrimidin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methyloxy pyrimidine, pubchem5264, acmc-209cjt, 5-bromo-2methoxypyrimidine, ksc494g8n
CID PubChem 139657
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxypyrimidine
SMILES COC1=NC=C(C=N1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 95%