Learn More
5-bromo-2-méthyl-4-nitro-1H-imidazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10496832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10496832 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10496832 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09770DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
CAS 18874-52-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H4BrN3O2
Numéro MDL MFCD00156130
Quantité 1 g
Synonyme 4-bromo-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitroimidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4-nitro-5-bromoimidazole, imidazole, 5-bromo-4-nitro-2-methyl, 2-methyl-4-bromo-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitro
Clé InChI YOJYWZSEUWUYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=C(N1)Br)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthyl-4-nitro-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 205.999
CID PubChem 29322
Poids de la formule 206
Pourcentage de pureté 97%