Learn More
5-Bromo-2-méthylanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15493917
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15493917 5 g 5g
15483917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15493917 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H30391.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 67868-73-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67868-73-9
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.063
Numéro MDL MFCD06797972
Clé InChI RAQYGVDRDNKTOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-methylanisole, 4-bromo-2-methoxytoluene, 2-methyl-5-bromoanisole, benzene, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl, ksc292q2r, 5-bromo-2-methylphenol methyl ether, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl-benzene
CID PubChem 14643080
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthoxy-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methylanisole
Point d’ébullition 102°C to 104°C (13 mmHg)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 5 g
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 97%