Learn More
5-bromo-2-méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986661 1 g Flacon en verre 1g
11976661 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437560010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1075-34-9 | C9H8BrN | 210.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1075-34-9
Formule moléculaire C9H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 210.07
Clé InChI BJUZAZKEDCDGRW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5003968
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthyl-1H-indole
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methylindole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104.0°C to 106.0°C
Couleur Cuivré à Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-2-methylindole, 2-methyl-5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methylindol, pubchem9382, acmc-209xly, 5-bromo-2-methyl-indole, 2-methyl-5-bromo-1h-indole, 1h-indole,5-bromo-2-methyl
Poids de la formule 210.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-methylindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.