Learn More
5-Bromo-2-methylphenol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30982836
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30982836 25 g
30969595 100 g
30972488 500 g
30974470 10 g
30973967 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30982836 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10281425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methylphenol
CAS 36138-76-8
Formule moléculaire C7H7BrO
Numéro MDL MFCD08061906
Quantité 25 g
SMILES BrC1=CC(=C(C=C1)C)O
Poids moléculaire (g/mol) 187.03
Pourcentage de pureté 95%