Learn More
5-bromo-2-méthylphénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461560 10 g 10g
11451560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26956.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36138-76-8 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36138-76-8
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.036
Numéro MDL MFCD08061906
Clé InChI OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-o-cresol, phenol, 5-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-hydroxytoluene, 5-bromo-2-methyl phenol, 5-bromo-2-methyl-phenol, 3-bromo-6-methylphenol, 2-hydroxy-4-bromotoluene, 5-brom-2-kresol, zlchem 468, pubchem4132
CID PubChem 12648404
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methylphenol
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 95%