Learn More
5-bromo-2-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453607
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453607 250 mg 250mg
15443607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27085.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3430-13-5
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.03
Numéro MDL MFCD00661170
Clé InChI OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-picoline, 2-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methyl-pyridine, 3-bromo-6-methylpyridine, pyridine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromopicoline, 5-bromo-2-methyl pyridine, 3-bromo-6-picoline, pubchem4058
CID PubChem 1201020
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthylpyridine
SMILES CC1=CC=C(Br)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methylpyridine
Point de fusion 32°C to 36°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté 98%