Learn More
5-bromo-2-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-methylpyrimidine |
| CAS | 7752-78-5 |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H5BrN2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine |
| Clé InChI | NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=NC=C(C=N1)Br |
| Nom IUPAC | 5-bromo-2-méthylpyrimidine |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Bromo-2-methylpyrimidine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.