Learn More
5-bromo-2-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-methylpyrimidine |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 108736á |
| Poids de la formule | 173.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |