Learn More
Acide 5-bromo-2-(méthylthio)pyrimidine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10166772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10166772 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10166772 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00785DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS 50593-92-5
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5BrN2O2S
Numéro MDL MFCD00238866
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylicacid, 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulphanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, pubchem13048
Clé InChI YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(Br)C(=N1)C(O)=O
Nom IUPAC 5-bromo-2-(methylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 249.08
CID PubChem 291786
Poids de la formule 249.09
Pourcentage de pureté 95%