Learn More
5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile, TRC
Code produit 30340102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340102 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340102 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB701498500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile
CAS 1105665-08-4
Formule moléculaire C11H11N2OBr
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-1-2-11(9(7-10)8-13)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
Nom IUPAC 5-bro-2-morpholine-4-ylbenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 267.12
Poids de la formule 266.0055